니트릴 장갑, Soft Nitrile
L, Blue, 229 mm, 100/box
제품 번호 VWRU89038-272
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
모든 산업 및 실험실 작업에 이상적인 이 파우더프리 장갑은 민감성과 편리함을 위해 프리미엄 합성 니트릴로 만들어졌습니다. 장갑은 생물학적 위험물질과 다양한 화학 물질로부터 보호합니다.
- 비멸균, 파우더프리
- 천연 고무 라텍스 단백질과 관련된 부작용을 제거하기 위해 100% 라텍스 프리
- 고품질과 일관성을 위해 프리미엄 니트릴로 제작
- 장갑은 완전히 텍스쳐 처리 및 비드처리 됩니다.
사양
- 장갑 사이즈:L
- Packed:100/box
- Colour:Blue
- 길이:229 mm
- Seq:04
- Palm thickness:0,06 - 0,09 mm
- Cat. No.:VWRU89038-272
- Latex / latex-free:Latex-free
- Cuff thickness:0,05 - 0,08 mm
- Disposable / reusable:Disposable
- Model:Soft Nitrile
- Cuff style:Beaded
- Powdered / powder-free:Powder-free
- EN norm:EN 455
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous
- Finger thickness:0,06 - 0,10 mm
- Tensile strength:14 MPa