Orders LinkContactUsLinkComponent
피펫용 벌브
피펫용 벌브
피펫용 벌브
피펫용 벌브
피펫용 벌브
천연 고무로 만든 피펫 벌브.
  • 튼튼한 소재
  • 전구는 의료용 드롭퍼 및 작은 드롭핑 피펫에 적합합니다.
  • 넥에는 피펫의 평평한 플랜지를 잡기 위해 홈이 있습니다.
  • 무거운 벽, 원통형 모양
  • 벌브는 6-8mm O.D. 피펫에 적합합니다.
Product Family Options
  • 설명
    Colour
  • Dropper bulb, 1 ml
    Black
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • Dropper bulb, 2 ml
    Red
    1 * 12 items
    1 * 12 items