Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological pipettes, 일회용
Supplier:   VWR Collection
Serological pipettes, 일회용
Supplier:  VWR Collection
Certificates
Serological pipettes, 일회용
Serological pipettes, 일회용
12 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산 유리, Type I, Class B.
  • 균일하게 당겨진 팁, 전달을 위해 교정됨
  • 음수 눈금은 다양성을 증가시킵니다
  • 비 멸균, 플러그되지 않은 피펫에는 파란색 눈금이 있습니다.
일회용 serological 피펫은 멸균 또는 비 멸균 형식으로 제공되며 다양한 포장 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 전달 후 팁에 남아있는 작은 양을 표시하는 상단 근처에 두 개의 링으로 피펫을 불어서 메인 볼륨에 추가해야 합니다.
 : 개별 포장 된 피펫은 색상으로 구분 된 종이/플라스틱 랩으로 포장되고 실험실 벤치를 위한 편리한 분배 선반 팩에 포장됩니다. 벌크 팩 피펫은 비닐 봉지에 밀봉되고 선반 팩에 포장됩니다. 멀티 팩 피펫은 25 개의 피펫 (1ml 및 2ml 크기) 또는 10 개의 피펫 (5ml 및 10ml 크기)의 색상 코드 백으로 제공됩니다.
Product Family Options
개별 포장
Product Information
  • 설명
    용량
    Division
    Sterile
    Colour code
    Packed
    Availability
    Price
  • Serological pipette, plugged, negative graduations 0,2 ml
    1
    0,1
    +
    Yellow
    Individually wrapped
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩1,487,341
    ₩1,487,341
    1 * 1.000 items
       ₩1,487,341
  • Serological 피펫, 플러그, 음수 눈금 0,2 ml
    2
    0,01
    +
    White
    개별 포장
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩769,549
    ₩769,549
    1 * 500 items
       ₩769,549
  • Serological 피펫, 플러그, 음수 눈금 1 ml
    5
    0,1
    +
    Blue
    개별 포장
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩882,390
    ₩882,390
    1 * 500 items
       ₩882,390
  • Serological 피펫, 플러그, 음수 눈금 2 ml
    10
    0,1
    +
    Orange
    개별적으로 플라스틱 포장
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩1,087,455
    ₩1,087,455
    1 * 500 items
       ₩1,087,455
벌크
Product Information
  • 설명
    용량
    Division
    Sterile
    Colour code
    Packed
    Availability
    Price
  • Serological pipette, non plugged, negative graduations 0,2 ml
    1
    0,1
    -
    Red
    Bulk
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩1,408,216
    ₩1,408,216
    1 * 1.000 items
       ₩1,408,216
  • Serological 피펫, 비 플러그, 음수 눈금 0,2 ml
    1
    0,01
    -
    Yellow
    벌크
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩1,494,195
    ₩1,494,195
    1 * 1.000 items
       ₩1,494,195
  • Serological 피펫, 비 플러그, 음수 눈금 0,2 ml
    2
    0,01
    -
    White
    벌크
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩658,544
    ₩658,544
    1 * 500 items
       ₩658,544
  • Serological 피펫, 비 플러그, 음수 눈금 1 ml
    5
    0,1
    -
    Blue
    벌크
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩820,933
    ₩820,933
    1 * 500 items
       ₩820,933
  • Serological 피펫, 비 플러그, 음수 눈금 2 ml
    10
    0,1
    -
    Orange
    벌크
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩894,300
    ₩894,300
    1 * 500 items
       ₩894,300
멀티 팩
Product Information
  • 설명
    용량
    Division
    Sterile
    Colour code
    Packed
    Availability
    Price
  • Serological 피펫, 플러그, 음수 눈금 0,2 ml
    1
    0,01
    +
    Yellow
    멀티 팩
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩1,416,333
    ₩1,416,333
    1 * 1.000 items
       ₩1,416,333
  • Serological pipette, plugged, negative graduations 0,2 ml
    1
    0,01
    +
    Yellow
    Multi-pack
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩835,051
    ₩835,051
    1 * 500 items
       ₩835,051
  • Serological 피펫, 플러그, 음수 눈금 2 ml
    10
    0,1
    +
    Orange
    멀티 팩
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩920,890
    ₩920,890
    1 * 500 items
       ₩920,890