안전 피펫 필러
안전 피펫 필러, Black
제품 번호 VWRU53497-009
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
천연 고무 피펫 필러는 3 개의 스테인리스 스틸 볼 밸브가 있고 100 % 천연 고무로 만들어집니다.
- 반복적인 비우기로 100ml의 부피를 얻을 수 있습니다.
- 간단한 3 단계 프로세스로 위험한 구강 피펫팅을 생략 할 수 있습니다.
용량이 1ml ~ 45ml이고 외경이 4 ~ 8mm 인 피펫과 함께 사용합니다.
피펫 필러는 액체를 입으로 피펫으로 끌어들이는 위험한 행위를 없애줍니다. 독성, 전염성, 악취, 방사성, 부식성 또는 멸균 액체에도 안전하게 작동합니다. 화학 침전물이나 침전물 위에 떠있는 액체를 걷어 내는데도 유용합니다.
사양
- Colour:Black
- 설명:안전 피펫 필러
- Seq:01