Orders LinkContactUsLinkComponent
샘플/원심분리 튜브, 플러그 밀봉 캡
샘플/원심분리 튜브, 플러그 밀봉 캡
공급사:   VWR Collection
샘플/원심분리 튜브, 플러그 밀봉 캡
공급사:  VWR Collection
Certificates
샘플/원심분리 튜브, 플러그 밀봉 캡
샘플/원심분리 튜브, 플러그 밀봉 캡
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 투명, 반투명 PP 플러그 밀봉 캡 포함
이 튜브에는 95 kPa의 압력을 견디도록 설계된 누출 방지 플러그 밀봉 캡과 몰딩된 눈금이 있습니다. 스커트 디자인으로 튜브를 똑바로 세울 수 있어 별도의 렉이나 스탠드 없이 사용할 수 있습니다.
 : 500개의 별도 캡과 함께 벌크 포장됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Version
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 30
    Sterile
    50/bag, 10 bags/case
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩138,795
    ₩138,795
    1 * 500 items
       ₩138,795
  • 30
    Nonsterile
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩118,847
    ₩118,847
    1 * 500 items
       ₩118,847