마그네틱 스터러 바, Spinvane®
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. Spinvane® 삼각형 모양의 자기 스터러 바는 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알에서 교반하도록 설계되었습니다.
- 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.
- 오토클레이브 가능
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. Spinvane® 삼각형 모양의 자기 스터러 바는 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알에서 교반하도록 설계되었습니다.
- 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.
- 오토클레이브 가능
Product Family Options
제품 정보
- For재고 여부Price