Orders LinkContactUsLinkComponent
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
공급사:   VWR Collection
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
공급사:  VWR Collection
Certificates
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
5 Options Available Below
Product Details & Documents
HDPE, 반투명.
  • 비산 방지 소재
  • 휴대성을 위한 손잡이 장착
  • 우수한 내화학성 및 온도 저항성
병리학, 산업 및 환경 시료 보관에 적합합니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    외부 직경
    높이
    재고 여부
    Price
  • 120
    74,11 mm
    56,7 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items - ₩258,751
    ₩258,751
    1 * 250 items
       ₩258,751
  • 250
    96,8 mm
    57,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items - ₩664,572
    ₩664,572
    1 * 250 items
       ₩664,572
  • 473
    92,7 mm
    94,1 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩232,234
    ₩232,234
    1 * 100 items
       ₩232,234
  • 945
    117,6 mm
    122,4 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩388,408
    ₩388,408
    1 * 100 items
       ₩388,408
  • 4700
    217,0 mm
    167,3 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 items
    1 * 25 items - ₩397,882
    ₩397,882
    1 * 25 items
       ₩397,882