Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
90 mm, 600, 40 - 60 µm
제품 번호 VWRU10545-896
공급사:   VWR Collection
Büchner 깔때기
제품 번호 VWRU10545-896
공급사:  VWR Collection
Büchner 깔때기
90 mm, 600, 40 - 60 µm
Jump to:
Price
₩438,179
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
붕규산염 유리 3.3.
  • KIMFLOW® 프릿 디스크 포함
  • 두꺼운 벽 스템 포함
  • 마킹 스팟 포함
  • 추가 강도를 위한 비드 가장자리
이 깔때기는 여과지와 멤브레인이 여과액의 화학적 활성을 견디지 못하는 어플리케이션에서 사용됩니다.
사양
  • Plate Ø:
    90 mm
  • 다공성:
    40 - 60 µm
  • 용량:
    600
  • Seq:
    07