Orders LinkContactUsLinkComponent
클램프, 2 갈래, VWR®
클램프, 2 갈래, VWR®
공급사:   VWR Collection
클램프, 2 갈래, VWR®
공급사:  VWR Collection
Certificates
클램프, 2 갈래, VWR®
클램프, 2 갈래, VWR®
5 Options Available Below
Product Details & Documents
아연, 니켈 도금된 단일 또는 이중 조정 기능이 있는 클램프는 실험실 유리 제품 및 기구를 안전하게 고정합니다. 비커, 플라스크 및 테스트 튜브를 보관하는 데 적합합니다.
  • 넓은 그립 조정 범위
  • 두 갈래 구조
확장 팔은 클램프 헤드를 단단히 부착하고 가장 깊은 흄 후드에 쉽게 위치를 지정할 수 있습니다. 클램프는 360° 회전할 수 있는 원형 확장 팔로 구성됩니다. 확장 팔은 실험의 무결성을 손상시키지 않고 실험실 프레임에서 다양한 거리에 장치를 배치할 수 있습니다.
Delivery information: 미끄럼 방지 비닐 슬리브가 제공되며 100°C(212°F) 이상의 온도의 경우 섬유 유리 커버가 제공됩니다. 프레임 및 기타 장비에 클램프를 부착하려면 홀더를 추가로 구매해야 합니다.
Product Family Options
Single adjustment
제품 정보
  • Spanning width
    길이
    재고 여부
    Price
  • VWRU21570-109
    Single adjustment clamps
    Single adjustment clamps
    0 - 92
    229 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩100,182
    ₩100,182
    1 * 1 items
       ₩100,182
Dual adjustment
제품 정보
  • Spanning width
    길이
    재고 여부
    Price
  • VWRU21570-115
    Dual adjustment clamps
    Dual adjustment clamps
    0 - 75 mm
    229 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩91,418
    ₩91,418
    1 * 1 items
       ₩91,418
  • VWRU21570-120
    Dual adjustment clamps
    Dual adjustment clamps
    0 - 95 mm
    248 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩100,182
    ₩100,182
    1 * 1 items
       ₩100,182
  • VWRU89202-612
    Dual adjustment clamps
    Dual adjustment clamps
    0 - 75 mm
    229 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩385,710
    ₩385,710
    1 * 1 items
       ₩385,710
  • VWRU89202-618
    Dual adjustment clamps
    Dual adjustment clamps
    0 - 95 mm
    248 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩464,133
    ₩464,133
    1 * 1 items
       ₩464,133