정량 플라스크, 클래스 A, 유리 마개 포함
2, 110 mm, ±0,015 ml
Catalog # VWRU10546-066
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
표준 테이퍼 유리 마개가 있는 3.3 팽창, 추출률이 낮은 붕규산염으로 제조되었습니다.
- 포함하도록 교정됨
- 페니헤드 유리 마개 포함
- 목에 분사된 단일 눈금 링과 표시 지점이 있는 플라스크
5 ml 이상의 크기는 ASTM 사양 E288, 클래스 A 요구 사항에 따라 설계되었습니다. USP Type I 및 ASTM E438, Type I, Class A 요구 사항을 준수하는 유리.
Specifications
- 용량:2
- 높이:110 mm
- Seq:01
- Tolerance:±0,015 ml