Sodium thiosulphate 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
공급사: Avantor
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:7772-98-7
:
화학식:Na₂S₂O₃
MDL 번호:MFCD00003499
:158.11 g/mol
끓는점:100 °C (1013 hPa)
보관 온도:Ambient
EINECS:231-867-5
UN:0000
사양 테스트 결과
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0995 - 0.1005
- Normality:0.0995 - 0.1005
- Sulfate and Sulfite (as SO₄):≤0.01 %
- ACS - Heavy Metals (as Pb):≤1 ppm