Orders LinkContactUsLinkComponent
마이크로 피펫, 일회용
마이크로 피펫, 일회용
공급사:   VWR Collection
마이크로 피펫, 일회용
공급사:  VWR Collection
Certificates
마이크로 피펫, 일회용
마이크로 피펫, 일회용
3 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산염 유리.
  • 포함하도록 교정
  • 영구 필링 라인
  • 컬러 코딩
포장: 250개의 마이크로 피펫이 간편한 분배 용기에 38,1cm 흡인기 튜브 1 개와 함께 포장되어 있습니다. 각 통은 실험실에서 빠르게 식별할 수 있도록 굵은 크기로 표시되어 있습니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Colour code
    재고 여부
    Price
  • 5
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items - ₩141,490
    ₩141,490
    1 * 250 items
       ₩141,490
  • 10
    Orange
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items - ₩141,490
    ₩141,490
    1 * 250 items
       ₩141,490
  • 100
    Blue
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items - ₩141,490
    ₩141,490
    1 * 250 items
       ₩141,490