Orders LinkContactUsLinkComponent
알칼리 뷰렛, 자동 영점 조정, Class A
알칼리 뷰렛, 자동 영점 조정, Class A
공급사:   VWR Collection
알칼리 뷰렛, 자동 영점 조정, Class A
공급사:  VWR Collection
Certificates
알칼리 뷰렛, 자동 영점 조정, Class A
알칼리 뷰렛, 자동 영점 조정, Class A
2 Options Available Below
Product Details & Documents
정밀 등급 붕규산 유리 뷰렛 어셈블리 및 리시버 보틀.
  • 불소 중합체 레진 마개로 윤활유 오염 제거
  • 활성 알루미나가 미리 채워져있어 바로 사용 가능
  • 읽기 쉬운 하얀색 에나멜 눈금
U자형 및 직선형 드라잉 튜브 모두 활성 알루미나로 미리 채워져있습니다.
납품 정보: 불소 중합체 레진 마개, 알루미나로 채워진 건조 튜브, 리시빙 병과 함께 제공됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Division
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 25
    0,10
    ±0,03 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩3,845,649
    ₩3,845,649
    1 * 1 items
       ₩3,845,649
  • 50
    0,10
    ±0,05 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩4,191,210
    ₩4,191,210
    1 * 1 items
       ₩4,191,210