Orders LinkContactUsLinkComponent
흡수성 매트 패드 및 롤, Hazmat
흡수성 매트 패드 및 롤, Hazmat
공급사:   VWR Collection
흡수성 매트 패드 및 롤, Hazmat
공급사:  VWR Collection
Certificates
흡수성 매트 패드 및 롤, Hazmat
흡수성 매트 패드 및 롤, Hazmat
4 Options Available Below
Product Details & Documents
유출물 청소를 위한 폴리프로필렌 흡수 패드 및 롤; 빠른 수분 흡수의 물결 무늬 디자인은 액체를 빠르게 흡수하여 영역을 깨끗하고 건조하게 유지함으로써 향상된 안정성을 제공합니다.
  • 누출 및 유출물을 빠르게 흡수하여 작업장의 바닥을 깨끗하고 건조하며 안전하게 유지합니다.
  • 고용량 흡착제는 더 오랜 작업과 stocking 유출 키트에 적합합니다.
  • 사용 후 소각하여 폐기물 감소
효율적인 고흡수성 재료는 흡착제의 낭비를 줄입니다. Hazmat 패드 및 롤은 산, 부식제 및 염기와 같은 활성 액체용으로 설계되었습니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 길이×너비
    재고 여부
    Price
  • VWRU89169-002
    Hazmat pillows, yellow
    Hazmat pillows, yellow
    203×57 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 20 items
    1 * 20 items - ₩308,710
    ₩308,710
    1 * 20 items
       ₩308,710
  • VWRU82028-026
    Hazmat roll, yellow
    Hazmat roll, yellow
    965×439 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - ₩756,703
    ₩756,703
    1 * 1 Roll
       ₩756,703
  • VWRU82028-024
    Hazmat pads, yellow
    Hazmat pads, yellow
    483×483 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩365,374
    ₩365,374
    1 * 100 items
       ₩365,374
  • VWRU89169-000
    Hazmat socks, yellow
    Hazmat socks, yellow
    1220×76 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 30 items
    1 * 30 items - ₩1,581,137
    ₩1,581,137
    1 * 30 items
       ₩1,581,137