Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
통합 천공 필터 플레이트가 있는 깔때기는 종이 또는 멤브레인 디스크와 함께 사용할 수 있습니다.
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
통합 천공 필터 플레이트가 있는 깔때기는 종이 또는 멤브레인 디스크와 함께 사용할 수 있습니다.
Product Family Options
- 길이For filter ØFunnel O-Ø
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
통합 천공 필터 플레이트가 있는 깔때기는 종이 또는 멤브레인 디스크와 함께 사용할 수 있습니다.
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
통합 천공 필터 플레이트가 있는 깔때기는 종이 또는 멤브레인 디스크와 함께 사용할 수 있습니다.