Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
공급사:   VWR Collection
Büchner 깔때기
공급사:  VWR Collection
Certificates
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
5 Options Available Below
Product Details & Documents
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
  • 내화학성
  • 매우 우수한 온도 저항성
  • 종이 또는 멤브레인 여과 디스크용
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    For filter Ø
    재고 여부
    Price
  • 87
    50 - 55
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩93,179
    ₩93,179
    1 * 1 items
       ₩93,179
  • 186
    70
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩122,467
    ₩122,467
    1 * 1 items
       ₩122,467
  • 550
    110
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 4 items
    1 * 4 items
  • 700
    110 - 124
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩284,892
    ₩284,892
    1 * 1 items
       ₩284,892
  • 1860
    185
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩627,946
    ₩627,946
    1 * 1 items
       ₩627,946