Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
Supplier:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
Supplier:  VWR Collection
Certificates
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
10 Options Available Below
Product Details & Documents
주로 바이알, 튜브 및 기울기 메이커와 같은 용기에서 소량을 교반하도록 설계되었습니다.
  • 다양한 색상과 크기로 제공
  • 환경 테스트 및 생명 과학 분야에 사용
Product Family Options
Product Information
  • Type
    길이
    직경
    Availability
    Price
  • Magnetic stirring bar set
    -
    - mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩38,574
    ₩38,574
    1 * 6 items
       ₩38,574
  • Magnetic stirring bar set
    2 mm
    2 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩12,953
    ₩12,953
    1 * 1 items
       ₩12,953
  • Magnetic stirring bar set
    5 mm
    2 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩6,969
    ₩6,969
    1 * 1 items
       ₩6,969
  • Magnetic stirring bar set
    6,3 mm
    3 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩8,877
    ₩8,877
    1 * 1 items
       ₩8,877
  • Magnetic stirring bar set
    7 mm
    2 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩7,938
    ₩7,938
    1 * 1 items
       ₩7,938
  • Magnetic stirring bar set
    7,9 mm
    1,5 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩6,141
    ₩6,141
    1 * 1 items
       ₩6,141
  • Magnetic stirring bar set
    8 mm
    3 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩8,054
    ₩8,054
    1 * 1 items
       ₩8,054
  • Magnetic stirring bar set
    10 mm
    3 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩6,949
    ₩6,949
    1 * 1 items
       ₩6,949
  • Magnetic stirring bar set
    12,7 mm
    3 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩6,949
    ₩6,949
    1 * 1 items
       ₩6,949
  • Magnetic stirring bar set
    15 mm
    1,5 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩6,969
    ₩6,969
    1 * 1 items
       ₩6,969