마그네틱 스터러 바, 8각, 컬러 코딩, Spinbar®
Red, 51 mm, 7,9 mm
VWRU58949-052
색상이 있는 8각 바는 원통형 막대의 매끄러운 표면에 비해 더 큰 표면적과 많은 난류를 제공합니다.
- 일반적으로 사용되는 모양
- 마찰과 채터링(chattering)을 줄이는 피벗 링
: 컬러 PTFE 코팅은 순수 PTFE만큼 불활성이지 않습니다.
- 직경:7,9 mm
- Type:Red
- 길이:51 mm
- Seq:04
색상이 있는 8각 바는 원통형 막대의 매끄러운 표면에 비해 더 큰 표면적과 많은 난류를 제공합니다.
: 컬러 PTFE 코팅은 순수 PTFE만큼 불활성이지 않습니다.