Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
Supplier:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
Supplier:  VWR Collection
Certificates
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
12 Options Available Below
Product Details & Documents
팔각 모양의 마그네틱 스터러 바는 원통형 막대의 매끄러운 표면과 비교할 때 더 큰 표면적과 추가 난류를 제공하는 울퉁불퉁한 모양을 가지고 있습니다.
  • 마찰과 채터링(chattering)을 줄이는 데 도움이 되는 피벗 링(58948-091에는 피벗 링이 없음)
  • 저마찰 PTFE는 불활성이고 내구성이 있습니다
Product Family Options
Product Information
  • 길이
    Type
    직경
    Availability
    Price
  • 12 mm
    3 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩5,971
    ₩5,971
    1 * 1 items
       ₩5,971
  • 12 mm
    7,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩5,918
    ₩5,918
    1 * 1 items
       ₩5,918
  • 25,4 mm
    7,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩6,141
    ₩6,141
    1 * 1 items
       ₩6,141
  • 25,4 mm
    9,5 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩7,918
    ₩7,918
    1 * 1 items
       ₩7,918
  • 28 mm
    7,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩7,027
    ₩7,027
    1 * 1 items
       ₩7,027
  • 35 mm
    9,5 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩9,870
    ₩9,870
    1 * 1 items
       ₩9,870
  • 38,1 mm
    9,5 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩10,061
    ₩10,061
    1 * 1 items
       ₩10,061
  • 41,3 mm
    7,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩11,236
    ₩11,236
    1 * 1 items
       ₩11,236
  • 51 mm
    7,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩8,922
    ₩8,922
    1 * 1 items
       ₩8,922
  • 63,5 mm
    7,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩13,856
    ₩13,856
    1 * 1 items
       ₩13,856
  • -
    Magnetic stirring bar set, 6-assortment includes two each size of 8×25,4 mm; 8×38,1 mm; 8×50,8 mm
    - mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩46,215
    ₩46,215
    1 * 6 items
       ₩46,215
  • -
    Magnetic stirring bar set, 12-assortment includes two of each size 8×13 mm; 8×16 mm; 9,5×25,5 mm; 9,5×38 mm; 9,5×51 mm and 9,5×63,5 mm
    - mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩140,818
    ₩140,818
    1 * 12 items
       ₩140,818