마개가 있는 자동 뷰렛
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
유리, 클래스 A, 자동 영점 조정, 눈금 새겨짐.
호박색 유리 뷰렛은 주로 빛에 민감한 액체에 사용됩니다.
납품 정보: 유리 마개, 병, 고무 벌브가 함께 제공됩니다.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
유리, 클래스 A, 자동 영점 조정, 눈금 새겨짐.
호박색 유리 뷰렛은 주로 빛에 민감한 액체에 사용됩니다.
납품 정보: 유리 마개, 병, 고무 벌브가 함께 제공됩니다.
Product Family Options
Clear