Orders LinkContactUsLinkComponent
바이오헤저드 백
바이오헤저드 백
Supplier:   VWR Collection
바이오헤저드 백
Supplier:  VWR Collection
Certificates
바이오헤저드 백
바이오헤저드 백
9 Options Available Below
Product Details & Documents
이 백은 지저분하고 잠재적으로 위험한 생물학적 유해 폐기물 처리 과정에 대해 효율적이고 안전한 솔루션을 제공합니다.
  • PP, 38 µm 두께
  • 스팀 오토클레이브를 포함한 표준 실험실 폐기 루틴에 대한 완벽한 적응성
  • 생물학적 위험 경고 및 인쇄 영역 포함
  • 135 °C에서 사용
Delivery information: 트위스트 타이가 포함되어 있습니다.
Product Family Options
Red bags, printed
Product Information
  • 길이×너비
    Availability
    Price
  • 305×203 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩68,949
    ₩68,949
    1 * 100 items
       ₩68,949
  • 610×305 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩128,195
    ₩128,195
    1 * 100 items
       ₩128,195
  • 914×610 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩349,495
    ₩349,495
    1 * 100 items
       ₩349,495
Clear bags, printed
Product Information
  • 길이×너비
    Availability
    Price
  • 254×381 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩1,194,959
    ₩1,194,959
    1 * 1.000 items
       ₩1,194,959
  • 610×305 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩1,201,153
    ₩1,201,153
    1 * 1.000 items
       ₩1,201,153
  • 762×610 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩1,381,503
    ₩1,381,503
    1 * 500 items
       ₩1,381,503
  • 914×610 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩1,812,258
    ₩1,812,258
    1 * 500 items
       ₩1,812,258
Clear bags, plain
Product Information
  • 길이×너비
    Availability
    Price
  • 254×381 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩62,095
    ₩62,095
    1 * 100 items
       ₩62,095
  • 305×203 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩40,897
    ₩40,897
    1 * 100 items
       ₩40,897