Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Tri-Pour®,비커, 일회용, PP
VWR® Tri-Pour®,비커, 일회용, PP
공급사:   VWR Collection
VWR® Tri-Pour®,비커, 일회용, PP
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® Tri-Pour®,비커, 일회용, PP
VWR® Tri-Pour®,비커, 일회용, PP
5 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 눈금 새겨짐.
  • 흘러내리지 않는 디스펜싱을 위한 3개의 주입구
  • ±5% 정확도의 눈금
  • 기록용 판지 캡으로 흘림 방지, 누출 방지 폐쇄 보장
이 비커는 측정에도 사용할 수 있습니다. 강산 및 염기, 유기 용매 및 일반적으로 사용되는 실험실 시약에 대한 내성이 있습니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    재고 여부
    Price
  • 50
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩65,651
    ₩65,651
    1 * 100 items
       ₩65,651
  • 250
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩110,492
    ₩110,492
    1 * 100 items
       ₩110,492
  • 400
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩159,318
    ₩159,318
    1 * 100 items
       ₩159,318
  • 800
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩241,597
    ₩241,597
    1 * 100 items
       ₩241,597
  • 1000
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩308,785
    ₩308,785
    1 * 100 items
       ₩308,785