Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Hydrometers
공급사:   VWR Collection
VWR®, Hydrometers
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Hydrometers
VWR®, Hydrometers
17 Options Available Below
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for determining the specific gravity of liquids, which are heavier than water.
  • Individually serialised
  • Feature a lead free metal ballast
  • Temperature of standardisation: 15,6 °C
For use in food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration.
 : NIST and DAkkS. A2LA accreditions.
 : Supplied with multi-language statement of accuracy.
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Division
    길이
    재고 여부
    Price
  • 0,640 - 0,710 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 0,890 - 1,000 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩60,297
    ₩60,297
    1 * 1 items
       ₩60,297
  • 0,940 - 1,010 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩94,938
    ₩94,938
    1 * 1 items
       ₩94,938
  • 1,000 - 1,070 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1,000 - 1,250 g/L
    0,005 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩60,297
    ₩60,297
    1 * 1 items
       ₩60,297
  • 1,060 - 1,130 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1,120 - 1,190 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1,180 - 1,250 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1,200 - 1,450 g/L
    0,005 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩61,233
    ₩61,233
    1 * 1 items
       ₩61,233
  • 1,540 - 1,610 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 0,900 - 1,000 g/L
    0,001 g/L
    330 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩130,955
    ₩130,955
    1 * 1 items
       ₩130,955
  • 1,000 - 2,000 g/L
    0,01 g/L
    300 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩76,400
    ₩76,400
    1 * 1 items
       ₩76,400
  • 1,000 - 2,000 g/L
    0,002 g/L
    165 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩68,010
    ₩68,010
    1 * 1 items
       ₩68,010
  • 1,400 - 1,620 g/L
    0,002 g/L
    300 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩84,377
    ₩84,377
    1 * 1 items
       ₩84,377
  • 1,200 - 1,420 g/L
    0,002 g/L
    300 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩78,423
    ₩78,423
    1 * 1 items
       ₩78,423
  • 1,600 - 1,820 g/L
    0,002 g/L
    300 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩84,377
    ₩84,377
    1 * 1 items
       ₩84,377
  • 0,700 - 0,810 g/L
    0,001 g/L
    300 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩75,238
    ₩75,238
    1 * 1 items
       ₩75,238