Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, 손잡이 포함
비커, 낮은 형태, 손잡이 포함
비커, 낮은 형태, 손잡이 포함
비커, 낮은 형태, 손잡이 포함
PP, 반투명
  • 흘리지 않는 주둥이와 손잡이에 움푹 들어간 엄지 그립으로 견고함
  • 더 나은 안정성을 위한 낮은 형태
  • 오토클레이브 가능
Product Family Options
  • 용량
    눈금 범위
  • 500
    25 - 500 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩24,005
    ₩24,005
    1 * 1 items
       ₩24,005
  • 1000
    50 - 1000 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩12,285
    ₩12,285
    1 * 1 items
       ₩12,285
  • 2000
    50 - 2000 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩33,256
    ₩33,256
    1 * 1 items
       ₩33,256
  • 3000
    100 - 3000 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩53,182
    ₩53,182
    1 * 1 items
       ₩53,182