Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, PP
비커, 낮은 형태, PP
공급사:   VWR Collection
비커, 낮은 형태, PP
공급사:  VWR Collection
Certificates
비커, 낮은 형태, PP
비커, 낮은 형태, PP
7 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 반투명, 눈금 새겨짐
  • 깨끗하게 부을 수 있도록 흐르지 않는 주둥이
  • 안전한 그립을 위한 점점 가늘어지는 벽
  • 타원형 마킹 스팟
일반 실험실 용도에 이상적입니다. 이들은 다루기 쉬운 쌓을 수 있는 비커이며 파손 방지, 무독성, 비오염성 및 내화학성이 뛰어납니다. 견고한 구조는 반복되는 오토클레이브를 견딜 수 있습니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    눈금 범위
    재고 여부
    Price
  • 100
    10 - 100 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩108,676
    ₩108,676
    1 * 12 items
       ₩108,676
  • 150
    20 - 150 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩140,255
    ₩140,255
    1 * 12 items
       ₩140,255
  • 250
    25 - 250 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩94,115
    ₩94,115
    1 * 6 items
       ₩94,115
  • 600
    100 - 600 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 4 items
    1 * 4 items - ₩120,153
    ₩120,153
    1 * 4 items
       ₩120,153
  • 1000
    100 - 1000 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 3 items
    1 * 3 items - ₩111,344
    ₩111,344
    1 * 3 items
       ₩111,344
  • 2000
    200 - 2000 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 6 items
    1 * 6 items
  • 4000
    500 - 4000 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩150,366
    ₩150,366
    1 * 1 items
       ₩150,366