Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼, 아세트산염, 농축액, DILUT-IT™
4,5, ±0,05, Acetate, Colourless, 25 °C, PE bottle, narrow mouth, 1,9 L
제품 번호 D017-04
공급사:   Avantor
버퍼, 아세트산염, 농축액, DILUT-IT™
제품 번호 D017-04
공급사:  Avantor
CAS Number:  
버퍼, 아세트산염, 농축액, DILUT-IT™
버퍼, 아세트산염, 농축액, DILUT-IT™
4,5, ±0,05, Acetate, Colourless, 25 °C, PE bottle, narrow mouth, 1,9 L
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1,9 L
Product Details & Documents
약학제형 및 약물 발견의 용해 테스트를 위해 특별히 개발된 사용하기 쉬운 DILUT-IT™ 농축액은 실험실의 전체 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 정제수를 추가하기만 하면 테스트 준비가 완료됩니다.
  • ISO 인증 시설에서 USP 지침에 따라 원료로 생산
  • 특수 설계된 주입 장비를 사용하여 목표 주입 부피의 ±0.5%까지 채워지는 용기
  • 용해 테스트의 문제에 대해 애플리케이션 최적화 및 기능 테스트
  • 분해 테스트에 이상적
사양
사양
  • 포장 유형:
    PE bottle, narrow mouth
  • pH buffer type:
    Acetate
  • Pk:
    1,9 L
  • Reference temperature:
    25 °C
  • Colour:
    Colourless
  • pH accuracy:
    ±0,05
  • pH value:
    4,5