VWR® 컬렉션 하구병 용 스톱콕
Stopcock, with adapter for tubing connection and stopper for long storage for VWR carboys
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 흰색/보라색
팩은 스톱콕, 연결용 어댑터, 장기 보관을 위한 스톱퍼로 구성됩니다. 스톱콕은 수작업으로 견고하게 조립되도록 설계되어 별도의 도구가 필요하지 않습니다. 오토클레이브가 가능합니다.
레진은 US FDA 21 CFR, USP Class VI를 충족합니다.
사양
- 설명:Stopcock, with adapter for tubing connection and stopper for long storage for VWR carboys