ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • ACE-115-0103GD
  • ACE-115-0102GD
  • ACE-115-0502
  • ACE-115-0503
  • ACE-115-05003
  • ACE-115-1046
  • ACETACE1151503AZTI
  • ACETACE-115-1539
  • ACE-115-7546
  • ACE-115-1504
  • ACE-115-1003
  • ACE-115-1546
  • ACE-115-1002
  • ACE-115-0546
  • ACE-115-1503
  • ACE-115-1502
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 1000 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 1000 bar
  • 400 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Guard holders and accessories