Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 하구병, 넓은 목, 직각, 스톱콕
VWR®, 하구병, 넓은 목, 직각, 스톱콕
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 하구병, 넓은 목, 직각, 스톱콕
VWR®, 하구병, 넓은 목, 직각, 스톱콕
4 Options Available Below
Product Details & Documents
보라색 스크류 캡이 있는 반투명 HDPE 또는 PP.
용액 및 배지를 보관하고 분주하는데 사용합니다. 직사각형 하구병은 쉽게 운반하고 따를 수 있도록 견고한 스테인리스 스틸 손잡이가 특징입니다. 하구병은 표준 테스트 조건에서 누수 방지가 됩니다. 분주된 양을 식별하기 위해 눈금이 표시됩니다. 스톱콕은 핸들에 묶여 있으며 사용하려면 손으로 조립해야 합니다. 도구가 필요하지 않습니다.
HDPE 하구병
고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 일회용 하구병은 멸균 유체 및 제약/생명공학 시약의 보관 및 이동에 이상적입니다
저온 보관에 적합(최하 −80 °C), 작동 온도 −80 ~ +120 °C
음의 온도에서도 높은 충격 강도
높은 내화학성으로 장기 보관에 널리 사용됩니다
식품 및 우유 산업에서 널리 사용됩니다
PP 하구병
멸균수 보관에 이상적인 폴리프로필렌(PP) 하구병은 반복적인 박테리아 증식을 막기 위해 다시 채우기 전에 오토클레이브가 가능합니다
우수한 내화학성
작동온도 : 0 ~ 135 °C
오토클레이브 가능
Note:폴리프로필렌 하구병은 오토클레이브가 가능하지만, HDPE 하구병은 오토클레이브가 불가능합니다. 오토클레이브 전에 항상 하구병에서 스톱콕과 캡을 제거하십시오.
 : 레진은 US FDA 21 CFR, USP Class VI를 충족합니다.
Product Family Options
HDPE
제품 정보
  • 용량
    Neck I-Ø
    Thread
    재고 여부
    Price
  • 10 L
    85
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 L
    83
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
PP
제품 정보
  • 용량
    Neck I-Ø
    Thread
    재고 여부
    Price
  • 10 L
    85
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 L
    85
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Replacement caps
제품 정보
  • 제품 번호
    Colour
    설명
    캡 크기
    재고 여부
    Price
  • Purple
    Cap for wide mouth VWR carboys
    100 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Replacement stopcocks
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    재고 여부
    Price
  • Stopcock, with adapter for tubing connection and stopper for long storage for VWR carboys
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0