VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, 플랫 스크류 캡
HDPE 스크류 캡이 있는 고품질 USP 클래스 6 감마 내성 투명 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다.
- Longer length screw caps with sealing ring prevent leakage
- Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%, with 1 ml increments (15 ml) or 2,5 ml increments (50 ml)
- Large unerasable frosted white writing area
- Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
- Engraved graduation at the conical bottom of each tube
- Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
- Leakproof
- During the freezing process, it is better to use plastic rack
- During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
부드러운 내부 벽이 있는 일회용 원뿔형 바닥 원심분리 튜브는 채우기 및 시료 준비가 용이합니다. 측면의 흰색 인쇄된 쓰기 영역을 통해 영구 코딩이 가능합니다. 튜브는 방사선 조사에 의해 멸균됩니다. Rnase 및 Dnase free, 비발열성.
: TSE/BSE-free 인증.
: 백 튜브는 내구성이 있고 재밀봉 가능한(Zip 밀봉) 백에 포장되어 있습니다. 내부 포장에는 로트 간 추적성을 위해 개별적으로 라벨이 붙어있습니다. 모든 튜브는 캡이 부착된 상태로 포장되어 방사선 조사 멸균됩니다.
HDPE 스크류 캡이 있는 고품질 USP 클래스 6 감마 내성 투명 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다.
- Longer length screw caps with sealing ring prevent leakage
- Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%, with 1 ml increments (15 ml) or 2,5 ml increments (50 ml)
- Large unerasable frosted white writing area
- Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
- Engraved graduation at the conical bottom of each tube
- Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
- Leakproof
- During the freezing process, it is better to use plastic rack
- During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
부드러운 내부 벽이 있는 일회용 원뿔형 바닥 원심분리 튜브는 채우기 및 시료 준비가 용이합니다. 측면의 흰색 인쇄된 쓰기 영역을 통해 영구 코딩이 가능합니다. 튜브는 방사선 조사에 의해 멸균됩니다. Rnase 및 Dnase free, 비발열성.
: TSE/BSE-free 인증.
: 백 튜브는 내구성이 있고 재밀봉 가능한(Zip 밀봉) 백에 포장되어 있습니다. 내부 포장에는 로트 간 추적성을 위해 개별적으로 라벨이 붙어있습니다. 모든 튜브는 캡이 부착된 상태로 포장되어 방사선 조사 멸균됩니다.
- Catalog No:
- 525-0636
- 525-0637
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Environmental certification:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Product Family Options
- 용량Closure typeRCF max.VersionPacked
Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.525-0636Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.525-0637Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M