Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 일회용, PP
비커, 일회용, PP
비커, 일회용, PP
비커, 일회용, PP
PP, 투명함.
  • 최대 121°C의 온도를 견딤
  • 비산 방지
  • 읽기 쉬운 눈금
  • 투명한 내용물 가시성 제공
비커에는 빠르고 쉬운 디스펜싱을 위한 주입구가 있습니다. 강한 산성에 대한 저항성이 높습니다. 쌓을 수 있습니다. 오토클레이브 가능.
 : *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
Product Family Options
  • 용량
    눈금 범위
  • 15
    5-15 ml
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩51,121
    ₩51,121
    1 * 100 items
       ₩51,121
  • 30
    5-30 ml
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩59,549
    ₩59,549
    1 * 100 items
       ₩59,549
  • 50
    5-50 ml
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩66,587
    ₩66,587
    1 * 100 items
       ₩66,587