Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 타원형
마그네틱 스터러 바, 타원형
Supplier:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 타원형
Supplier:  VWR Collection
Certificates
마그네틱 스터러 바, 타원형
마그네틱 스터러 바, 타원형
8 Options Available Below
Product Details & Documents
달걀 모양의 PTFE 코팅에 원통형 자석이 있는 세 개의 가장 작은 크기를 제외한 PTFE 커버 타원형 마그네틱 스터러 바. 특히 바닥이 둥근 용기에서 사용하도록 설계된 이 타원형 스터러 바는 용기 윤곽 제한 없이 회전합니다. 오토클레이브 가능..
  • 매우 우수한 내화학성
  • 별도의 링이나 급격한 윤곽 변화 없이 고유한 피벗 포인트 제공
  • 플라스틱 용기에 사용할 때 최소한의 접촉 면적 제공
Product Family Options
Product Information
  • 길이
    직경
    Availability
    Price
  • 9,5 mm
    4,8 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩10,916
    ₩10,916
    1 * 1 items
       ₩10,916
  • 15,9 mm
    6,4 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩12,837
    ₩12,837
    1 * 1 items
       ₩12,837
  • 19 mm
    9,5 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩12,876
    ₩12,876
    1 * 1 items
       ₩12,876
  • 25,4 mm
    12,7 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩16,913
    ₩16,913
    1 * 1 items
       ₩16,913
  • 31,8 mm
    15,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩22,021
    ₩22,021
    1 * 1 items
       ₩22,021
  • 38,1 mm
    15,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩17,751
    ₩17,751
    1 * 1 items
       ₩17,751
  • 41,3 mm
    19 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩22,208
    ₩22,208
    1 * 1 items
       ₩22,208
  • 76,2 mm
    19 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩56,890
    ₩56,890
    1 * 1 items
       ₩56,890