오토클레이브 바이오헤저드 백
PE, 762×610 mm
제품 번호 VWRU11215-823
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PE 소재의 튼튼한 백은 천공 저항이 더 크고 충격 강도가 높은 고분자, 고밀도 4mm 폴리에틸렌 플라스틱으로 제작되었습니다. 동물 케이지 살균에 적합합니다.
- 적절한 생물학적 위험 경고로 명확하게 표시
- 빠른 식별을 위한 빨간색 색상
- 최대 121°C(250°F)까지 오토클레이브 가능
Bags meet many state and local regulations.
Certifications: 백은 많은 주 및 지역 규정을 준수합니다.
납품 정보: 20.3cm 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
사양
- 길이×너비:762×610 mm
- Material:PE
- Seq:04