Orders LinkContactUsLinkComponent
고강도 오토클레이브 감염성 폐기물 백
고강도 오토클레이브 감염성 폐기물 백
Autoclavable infectious bags with printed Biohazard symbol, red and temperature indicator, PP, NA, 914×762 mm
제품 번호 VWRU11215-816
공급사:   VWR Collection
고강도 오토클레이브 감염성 폐기물 백
제품 번호 VWRU11215-816
공급사:  VWR Collection
고강도 오토클레이브 감염성 폐기물 백
고강도 오토클레이브 감염성 폐기물 백
Autoclavable infectious bags with printed Biohazard symbol, red and temperature indicator, PP, NA, 914×762 mm
Jump to:
Price
₩1,479,474
Log in 재고 확인
1 * 200 items
Product Details & Documents
PP로 만든 이 고강도 백은 오토클레이브에서 유해 폐기물 수집 및 오염 제거에 적합합니다. 백은 측면 이음새의 강도를 견딜 수 있도록 제작되었으며 실험실에서 물품을 보관할 수 있을 만큼 충분히 견고합니다. 빨간색 배경에 검은색 생물학적 위험 기호인 '감염성 폐기물'이 인쇄되어 있으며 온도 표시기 패치가 있습니다.
  • 위험한 물질을 취급하도록 설계됨
  • 고강도
  • 135°C(275°F)까지 오토클레이브 가능
 : 480 g 인열 테스트를 충족합니다. (ASTM D1299-94A)
 : 12.7 cm 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
Documents
사양
  • 용량:
    NA
  • 설명:
    Autoclavable infectious bags with printed Biohazard symbol, red and temperature indicator
  • 길이×너비:
    914×762 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    08