니트릴 장갑, VWR®
이 양손잡이형 실험용 장갑은 생물학적 위험물질 및 다양한 화학 물질로부터 보호하므로 산업 및 실험실 분야에서 사용하기에 적합합니다. 높은 제조 품질과 제품 일관성을 위해 프리미엄 합성 니트릴로 만들어졌습니다.
- 비멸균, 파우더프리, 텍스처 처리 마감
- 매일 사용하기에 매우 부드럽고 편안함
- 편리한 탈착을 위해 끝 부분 롤링, 비드 처리
- 광범위한 화학물질로 부터 손을 보호
- 천연 고무 라텍스 단백질과 관련된 부작용을 제거하기 위해 100% 라텍스 프리
이 양손잡이형 실험용 장갑은 생물학적 위험물질 및 다양한 화학 물질로부터 보호하므로 산업 및 실험실 분야에서 사용하기에 적합합니다. 높은 제조 품질과 제품 일관성을 위해 프리미엄 합성 니트릴로 만들어졌습니다.
- 비멸균, 파우더프리, 텍스처 처리 마감
- 매일 사용하기에 매우 부드럽고 편안함
- 편리한 탈착을 위해 끝 부분 롤링, 비드 처리
- 광범위한 화학물질로 부터 손을 보호
- 천연 고무 라텍스 단백질과 관련된 부작용을 제거하기 위해 100% 라텍스 프리
- Catalog No:
- 82026-424
- 82026-428
- 82026-430
- Ambidextrous / hand-specific:
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Disposable / reusable:
- Disposable
- Disposable
- Disposable
- Latex / latex-free:
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Powdered / powder-free:
- Powder-free
- Powder-free
- Powder-free
- Finish:
- Textured
- Textured
- Textured
- Cuff style:
- Beaded
- Beaded
- Beaded
- Cuff thickness:
- 0,1 mm
- 0,1 mm
- 0,1 mm
- Finger thickness:
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- Palm thickness:
- 0,12 mm
- 0,12 mm
- 0,12 mm
Product Family Options
- 장갑 사이즈Colour길이Packed
Specifications
Cat. No.82026-424Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatex-freePowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeadedCuff thickness0,1 mmFinger thickness0,14 mmPalm thickness0,12 mmSpecifications
Cat. No.82026-428Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatex-freePowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeadedCuff thickness0,1 mmFinger thickness0,14 mmPalm thickness0,12 mmSpecifications
Cat. No.82026-430Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatex-freePowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeadedCuff thickness0,1 mmFinger thickness0,14 mmPalm thickness0,12 mm