작업복, 감마선 조사됨
이 제품에 관하여
감마선 조사된 작업복은 특별히 제조된 통기성 미세 다공성 원단으로 제조되며 뛰어난 유체 및 장벽 보호 기능을 제공합니다. ISO Class 8 (Class 100 000) 클린룸에서 제조 및 포장되었습니다.
- 10⁻⁴의 멸균 보증 수준(SAL)으로 조사된 감마
- 우수한 유체 및 미립자 장벽
- 매우 낮은 수준의 입자 방출
- 우수한 통기성 및 수증기 투과율
- 부드러운 옷감과 유사한 천
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조하여 각 제품이 품질 표준을 충족하고 사양에 맞는지 확인합니다. 제품은 독립적인 실험실 테스트를 통해 검증됩니다.
색상: 화이트
16 Options Available Below
Product Details & Documents
감마선 조사된 작업복은 특별히 제조된 통기성 미세 다공성 원단으로 제조되며 뛰어난 유체 및 장벽 보호 기능을 제공합니다. ISO Class 8 (Class 100 000) 클린룸에서 제조 및 포장되었습니다.
- 10⁻⁴의 멸균 보증 수준(SAL)으로 조사된 감마
- 우수한 유체 및 미립자 장벽
- 매우 낮은 수준의 입자 방출
- 우수한 통기성 및 수증기 투과율
- 부드러운 옷감과 유사한 천
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조하여 각 제품이 품질 표준을 충족하고 사양에 맞는지 확인합니다. 제품은 독립적인 실험실 테스트를 통해 검증됩니다.
색상: 화이트
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 414004-443
- 414004-444
- 414004-445
- 414004-446
- 414004-447
- 414004-448
- VWRU89136-084
- VWRU89136-086
- 414004-449
- VWRU414004-450
- 414004-451
- 414004-452
- 414004-453
- 414004-454
- VWRU89136-080
- VWRU89136-082
- Garment application:
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
사양
Product Family Options
Standard (with collar)
제품 정보
- Colour의류 사이즈Sterile재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-443Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-444Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-445Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-446Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-447Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-448Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU89136-084Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU89136-086Garment applicationCleanroom|Laboratory
With attached hood and fluid-impervious boot covers
제품 정보
- Colour의류 사이즈Sterile재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-449Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU414004-450Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-451Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-452Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-453Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.414004-454Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU89136-080Garment applicationCleanroom|Laboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU89136-082Garment applicationCleanroom|Laboratory