Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러, Advanced Large Capacity
VWR®, 마그네틱 스터러, Advanced Large Capacity
VWR®, 마그네틱 스터러, Advanced Large Capacity
VWR®, 마그네틱 스터러, Advanced Large Capacity
마이크로프로세서로 제어되는 대용량 스터러는 대용량 작업에 적합합니다. 필요한 용량에 따라 선택할 수 있는 두가지 모델이 있습니다. 강력한 자기 드라이브는 점도가 높은 재료를 혼합할 수 있으며 스테인리스 철 드라이브는 내구성과 안정성을 제공합니다. 생명공학, 제약, 대학 및 산업용 파일럿 스케일 분야에 적합합니다. 다른 용도로는 점성 재료, 폴리머 및 파일럿 장비 작업의 혼합이 있습니다.
  • 스터러는 193kg까지 지탱할 수 있으며 100리터 또는 200리터를 저을 수 있습니다.
  • 타이머 범위: 1초~160시간 또는 연속 모드
  • 램핑 기능은 안전성이 향상되고 커플링이 강화되어 튀지 않도록하며 원하는 설정 속도까지 속도를 천천히 높입니다.
 : PTFE 코팅 마그네틱 스터러 바(모델 1000: 70mm 달걀 모양, 모델 2000: 102mm 피벗링 포함)가 제공됩니다.
  • Catalog No:
  • 444-7115
  • 444-7118
  • Model:
  • Model 1000
  • Model 2000
  • Speed range:
  • 100 - 1800 min⁻¹
  • 100 - 1650 min⁻¹
  • Max. stirring capacity H₂O:
  • 100 L
  • 200 L
  • Speed stability:
  • ±2%
  • ±2%
  • Speed display:
  • Digital
  • Digital
  • Power input:
  • 41 W
  • 82 W
  • Plate material:
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Plate dimensions:
  • 635×540 mm
  • 635×540 mm
  • Weight:
  • 27,4 kg
  • 27,4 kg
  • W×D×H:
  • 724×680×133 mm
  • 724×680×133 mm
Product Family Options
Model 1000
  • 설명
  • Advanced large capacity magnetic stirrer, Model 1000, EU-plug
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    444-7115
    Model
    Model 1000
    Speed range
    100 - 1800 min⁻¹
    Max. stirring capacity H₂O
    100 L
    Speed stability
    ±2%
    Speed display
    Digital
    Power input
    41 W
    Plate material
    Stainless steel
    Plate dimensions
    635×540 mm
    Weight
    27,4 kg
    W×D×H
    724×680×133 mm
Model 2000
  • 설명
  • Advanced large capacity magnetic stirrer, Model 2000, EU-plug
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    444-7118
    Model
    Model 2000
    Speed range
    100 - 1650 min⁻¹
    Max. stirring capacity H₂O
    200 L
    Speed stability
    ±2%
    Speed display
    Digital
    Power input
    82 W
    Plate material
    Stainless steel
    Plate dimensions
    635×540 mm
    Weight
    27,4 kg
    W×D×H
    724×680×133 mm