VWR®, 세포 배양 인서트 플레이트, PC
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
PC, 멸균, 뚜껑 포함. 이 인서트 플레이트는 기공 크기가 0,1~12,0μm인 얇은 반투명 폴리카보네이트 멤브레인이 특징입니다.
- 최적의 세포 부착을 위해 처리됨
- 웰 플레이트로 조립
- 대부분의 고정 및 스테이닝 물질에 잘 견딤
- 비발열성
- 전자선 조사로 멸균됨
온도 범위: –20 ~ +50 °C.
: ISO 9001, ISO 13485.
: 재활용 가능한 PET에 개별적으로 포장됩니다.
: 인서트는 오토클레이브 불가능.
19 Options Available Below
Product Details & Documents
PC, 멸균, 뚜껑 포함. 이 인서트 플레이트는 기공 크기가 0,1~12,0μm인 얇은 반투명 폴리카보네이트 멤브레인이 특징입니다.
- 최적의 세포 부착을 위해 처리됨
- 웰 플레이트로 조립
- 대부분의 고정 및 스테이닝 물질에 잘 견딤
- 비발열성
- 전자선 조사로 멸균됨
온도 범위: –20 ~ +50 °C.
: ISO 9001, ISO 13485.
: 재활용 가능한 PET에 개별적으로 포장됩니다.
: 인서트는 오토클레이브 불가능.
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 734-2715
- 734-2720
- 734-2716
- 734-2721
- 734-2722
- 734-2717
- 734-2726
- 734-2731
- 734-2727
- 734-2732
- 734-2733
- 734-2728
- 734-2737
- 734-2742
- 734-2738
- 734-2743
- 734-2744
- 734-2745
- 734-2739
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Environmental certification:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
사양
Product Family Options
제품 정보
- Culture areaRecommended working volumeMembraneMembrane ØPacked기공 크기재고 여부Price
- 734-27156-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2715Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-27206-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2720Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-27166-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2716Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-27216-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2721Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-27226-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2722Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-27176-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2717Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-272612-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2726Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-273112-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2731Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-272712-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2727Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-273212-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2732Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-273312-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2733Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-272812-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2728Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-273724-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2737Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-274224-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2742Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-273824-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2738Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-274324-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2743Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-274424-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2744Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-274524-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2745Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact - 734-273924-well insert plate사양:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-2739Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact