VWR®, 세포 배양병
롤러 보틀은 대용량 세포 배양 및 증식에 적합한 최적의 용기이며 바이러스 증식 및 생물 생산을 위한 포유동물 세포의 성장을 포함한 연구 및 제조 분야에 적합합니다.
- 쉽게 잡을 수 있도록 캡에 큰 돌기 특징
- 개방형 또는 폐쇄형의 두 가지 캡 스타일 적용 가능
- 실크스크린 인쇄로 가독성 높은 눈금
- 비발열성
- 사용 온도 범위: –20 ~ +50 °C
- 모든 케이스에 제품 번호 기입
- 전자선 조사로 멸균 처리
이 용기는 자동화에 적합하며 모든 일반 롤러 보틀들과 호환됩니다. 접착배양의 경우 490,850,1900 cm²의 세포 성장을 위한 넓은 표면적을 제공하고 부유 배양의 경우에는 1 또는 2리터의 부피를 제공합니다. 배양병은 최상의 세포 부착을 위한 표면처리가 되어있습니다. 매끈한 표면의 제품은 물질의 잔량이 붙는 것을 최소화합니다. 주름이 적용된 제품은 세포 성장을 위한 더 넓은 표면적을 제공합니다.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Caution: Note: Bottles are not autoclavable. *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
롤러 보틀은 대용량 세포 배양 및 증식에 적합한 최적의 용기이며 바이러스 증식 및 생물 생산을 위한 포유동물 세포의 성장을 포함한 연구 및 제조 분야에 적합합니다.
- 쉽게 잡을 수 있도록 캡에 큰 돌기 특징
- 개방형 또는 폐쇄형의 두 가지 캡 스타일 적용 가능
- 실크스크린 인쇄로 가독성 높은 눈금
- 비발열성
- 사용 온도 범위: –20 ~ +50 °C
- 모든 케이스에 제품 번호 기입
- 전자선 조사로 멸균 처리
이 용기는 자동화에 적합하며 모든 일반 롤러 보틀들과 호환됩니다. 접착배양의 경우 490,850,1900 cm²의 세포 성장을 위한 넓은 표면적을 제공하고 부유 배양의 경우에는 1 또는 2리터의 부피를 제공합니다. 배양병은 최상의 세포 부착을 위한 표면처리가 되어있습니다. 매끈한 표면의 제품은 물질의 잔량이 붙는 것을 최소화합니다. 주름이 적용된 제품은 세포 성장을 위한 더 넓은 표면적을 제공합니다.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Caution: Note: Bottles are not autoclavable. *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
- Catalog No:
- VWRA734-3651
- VWRA734-3652
- VWRA734-3653
- VWRA734-3656
- VWRA734-3657
- VWRA734-3660
- 734-2749
- 734-2750
- 734-2752
- 734-3368
- 734-3369
- 734-3248
- 734-3249
- VWRA734-3654
- VWRA734-3655
- VWRA734-3658
- VWRA734-3659
- 734-3250
- 734-3251
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Environmental certification:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Product Family Options
Roller bottles, Non-treated
- 설명용량Growth areaPackedRecommended working volume
Specifications
Cat. No.VWRA734-3651Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3652Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3653Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3656Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3657Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3660Environmentally PreferableEnvironmental certification
Roller bottles, TC treated
- 설명용량Growth areaPackedRecommended working volume
Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-2749Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-2750Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-2752Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-3368Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-3369Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-3248Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-3249Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Expanded surface roller bottles, Non-treated
- 설명용량Growth areaPackedRecommended working volume
Specifications
Cat. No.VWRA734-3654Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3655Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3658Environmentally PreferableEnvironmental certificationSpecifications
Cat. No.VWRA734-3659Environmentally PreferableEnvironmental certification
Expanded surface roller bottles, TC-treated
- 설명용량Growth areaPackedRecommended working volume
Low Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-3250Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact Specifications
Cat. No.734-3251Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactEnvironmental certificationISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLow Manufacturing Impact
Caps
- 설명Packed
- Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes1/bag, 24/case1 * 24 items₩0