Orders LinkContactUsLinkComponent
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
공급사:   VWR Chemicals
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
공급사:  VWR Chemicals
Certificates
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
2 Options Available Below
Product Details & Documents
식품에서 박테리아, 특히 병원성 장내세균의 사전, 비선별적 농축용입니다.
  • 편리합니다 - 물을 추가하기만 하면 됩니다
  • 병으로 배송
Product Family Options
제품 정보
  • Sterile water to be added
    Pk
    재고 여부
    Price
  • 6012.05000
    Buffered peptone water (BPW), canister
    Buffered peptone water (BPW), canister
    5000 ml
    2
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items
  • 6134.05000
    TAT bouillon, bottle
    TAT bouillon, bottle
    5000 ml
    5 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 L
    1 * 5 L