VWR®, 일회용 종이 깔때기
Disposable paper funnel, 186
Catalog # 221-0274
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
점토로 코팅된 두꺼운 종이 스톡으로 제작되었습니다.
- 혁신적인 '백레스트'로 점성 액체를 부을 때 손을 쓰지 않고 사용 가능
- 다양한 입구에 적합
- 최대 유연성 - 입구 크기 또는 모양에 따라 스템 절단 가능
- 최소한의 압력을 가하면 깔때기가 제자리로 유지됨
- 거의 모든 액체 및 파우더와 함께 사용
일회용 플라스틱 깔때기에 대한 좋은 대안입니다. 환경 친화적인 종이 제품은 표준 도시 폐기물 스트림에서 자연분해됩니다. 교차 오염을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Caution: * 뜨거운 액체와 함께 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Specifications
- 용량:186
- 설명:Disposable paper funnel
- Cat. No.:221-0274
- Environmentally Preferable:Sustainable Materials