VWR®, 평량 보트, 종이
Supplier: VWR Collection
About this item
VWR® 종이 경량 보트는 첫 번째 친환경 실험실 소모품 제품입니다.
- 폴리스티렌 평량 보트처럼 내용물을 제어하여 표준 평면 평량 보트보다 다루기 쉬움
- FDA 21 CFR 176:170을 충족하고, 수분 및 지방이 많은 식품과 접촉하는 종이의 성분 및 건조 식품 접촉용 FDA 21 CFR 176.170을 충족하는 기름 방지 종이로 제작됨
- 최대 210 ºC의 열 어플리케이션에 사용 가능
Eco-In 과 Eco-OUT 둘 다 만족합니다.
Eco-In : FSC® 인증을 받았으며 보트를 만드는 데 사용되는 종이는 목재 제품들로 만들어졌습니다.
Eco-out : 도시 폐기물 유량 에서 자연적으로 생분해됩니다.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 종이 경량 보트는 첫 번째 친환경 실험실 소모품 제품입니다.
- 폴리스티렌 평량 보트처럼 내용물을 제어하여 표준 평면 평량 보트보다 다루기 쉬움
- FDA 21 CFR 176:170을 충족하고, 수분 및 지방이 많은 식품과 접촉하는 종이의 성분 및 건조 식품 접촉용 FDA 21 CFR 176.170을 충족하는 기름 방지 종이로 제작됨
- 최대 210 ºC의 열 어플리케이션에 사용 가능
Eco-In 과 Eco-OUT 둘 다 만족합니다.
Eco-In : FSC® 인증을 받았으며 보트를 만드는 데 사용되는 종이는 목재 제품들로 만들어졌습니다.
Eco-out : 도시 폐기물 유량 에서 자연적으로 생분해됩니다.
Documents
VWR® for Weighing
Product Literature
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 611-3258
- 611-3256
- 611-3259
- 611-3257
- 611-3625
- 611-3624
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing|Sustainable Materials
- Waste Reducing|Sustainable Materials
- Waste Reducing|Sustainable Materials
- Waste Reducing|Sustainable Materials
- Sustainable Materials|Sustainable Packaging
- Sustainable Materials
Specifications
Product Family Options
Product Information
- 설명W×D×HColourAvailabilityPrice
- Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Materials More
Specifications
Cat. No.611-3258Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable MaterialsWaste Reducing|Sustainable Materials - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Materials More
Specifications
Cat. No.611-3256Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable MaterialsWaste Reducing|Sustainable Materials - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Materials More
Specifications
Cat. No.611-3259Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable MaterialsWaste Reducing|Sustainable Materials - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Materials More
Specifications
Cat. No.611-3257Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable MaterialsWaste Reducing|Sustainable Materials - Specifications:
Sustainable Materials|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.611-3625Environmentally PreferableSustainable Materials|Sustainable PackagingSustainable Materials|Sustainable Packaging - Specifications:
Sustainable Materials More
Specifications
Cat. No.611-3624Environmentally PreferableSustainable MaterialsSustainable Materials