VWR® Traceable®, 디지털 냉장고 온도계
0…45 °C, ±1,0 (5…25); ±1,5, 0,1 °C, 25×10×64 mm, 14,2 g
Catalog # 620-2302
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 온도계는 보관실, 실험실, 사무실 및 흄 후드의 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 유연한 위치 지정을 위한 부착 장치가 포함됩니다.
- 읽기 쉬운 LCD
- °F에서 °C로 전환
- 30초마다 업데이트
Certifications: ISO/IEC 17025 및 NIST 표준에서 제공하는 추적 가능성.
Delivery information: 흡입 컵, VELCRO® 파스너, 산화은 배터리, Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
Specifications
- Range:0…45 °C
- 해상도:0,1 °C
- Weight:14,2 g
- W×D×H:25×10×64 mm
- Accuracy:±1,0 (5…25); ±1,5