VWR® Traceable®, 큰 숫자 알람 온도계
–50…+70 °C, ±1,0, 0,1 °C
제품 번호 620-1858
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 디지털 온도계를 사용하면 주변 온도와 프로브 온도를 동시에 읽을 수 있습니다. 두 설정 사이와 두 설정 밖에서 고온/저온 설정에서 청각 알람이 울립니다. '범위 밖' 상태가 감지되면 녹색/빨간색 신호 및 알람이 활성화됩니다.
- 이중 디스플레이
- 큰 숫자
- 버튼 터치로 재설정
1 m 케이블이 있는 외부 프로브 (Lר: 16×5 mm).
Delivery information: Traceable 교정 인증서, AAA 알칼라인 배터리, 센서 장착용 흡입 컵, 플라스틱 케이스가 함께 제공됩니다.
사양
- Range:–50…+70 °C
- 해상도:0,1 °C
- Accuracy:±1,0