VWR® Traceable®, 디지털 포켓 온도계
−50…+750 °C, ±1,0 (0…750); ±2,0 (−20); ±4,0 (−40); ±5,0 (−50), 1,0 °C, 108×70×22 mm, 113 g
620-1902
이 디지털 온도계는 실험실 장비, 공장 및 현장에서의 온도 모니터링에 적합합니다.
- 충격 방지
- 빠른 응답
- 일상적인 분야를 위한 원 스위치 작동
비드 센서가 있는 K-타입 프로브, 120 cm 케이블
: Traceable 교정 인증서, 케이블이 포함된 프로브, 가죽 케이스 및 배터리가 함께 제공됩니다.
- Range:−50…+750 °C
- 해상도:1,0 °C
- Weight:113 g
- Seq:01
- W×D×H:108×70×22 mm
- Accuracy:±1,0 (0…750); ±2,0 (−20); ±4,0 (−40); ±5,0 (−50)