VWR® Nitrile Extra Light, 엑스트라 라이트, 실험용 장갑
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
가볍고 양손잡이형인 이 장갑은 위험도가 상대적으로 낮은 화학 물질, 식품류 등을 다루는 일반적인 실험 환경에서 사용하기 적합한 제품입니다.
- 비멸균, 파우더 프리, 손 끝 돌기처리
- 매우 얇음 : 편안한 착용감과 우수한 탄력성이 특징
- 본 얇은 니트릴 장갑은 프탈레이트, 유화제, 알레르기성 라텍스 단백질이 포함되어 있지 않습니다.
- 편리한 탈착을 위해 끝부분 비드 처리
- 우수한 그립감을 위한 가벼운 두께와 손 끝 돌기처리
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; MDD Class 1; PPE Cat. III
식음료 취급 승인
식음료 취급 승인
Caution: * Thickness is double measured, minimum values
Specifications
- Catalog No:
- 112-4193
- 112-4194
- 112-4197
- 112-4196
- 112-4195
- Model:
- Nitrile Extra Light
- Nitrile Extra Light
- Nitrile Extra Light
- Nitrile Extra Light
- Nitrile Extra Light
- Ambidextrous / hand-specific:
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Disposable / reusable:
- Disposable
- Disposable
- Disposable
- Disposable
- Disposable
- Latex / latex-free:
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Powdered / powder-free:
- Powder-free
- Powder-free
- Powder-free
- Powder-free
- Powder-free
- Cuff style:
- Beaded
- Beaded
- Beaded
- Beaded
- Beaded
- Cuff thickness:
- 0,10 mm*
- 0,10 mm*
- 0,10 mm*
- 0,10 mm*
- 0,10 mm*
- Finger thickness:
- 0,14 mm*
- 0,14 mm*
- 0,14 mm*
- 0,14 mm*
- 0,14 mm*
- Palm thickness:
- 0,12 mm*
- 0,12 mm*
- 0,12 mm*
- 0,12 mm*
- 0,12 mm*
- EN norm:
- EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
- EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
- EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
- EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
- EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
- Food contact approved:
- +
- +
- +
- +
- +
Specifications
Related Information
112-4196
Images 360
Choosing the right glove for the job in hand Regulatory changes affecting our VWR collection gloves VWR Collection gloves pass thorough testing
CoC_VWRI112-4194_2019-12 L050234 1912 CoC_VWRI112-4194_2020-07 L061890 2007 CoC_VWRI112-4194_2021-01 L074525 2101 CoC_VWRI112-4194_2021-01 L074548 2101 COC_VWRI112-4194_2021-03 L078657 2103
More
New PPE Regulation Recommendation on Chemical Resistance for VWR Nitrile gloves
Additional Product Details
VWR Collection Gloves VWR® Disposable Gloves VWR® Lab bric-a-brac