VWR® Traceable® logger trac, 온도 및 습도 로거
상대 습도와 온도를 추적하기 위해 운송물과 함께 전송됩니다. 완전한 유연성을 위해, 사용자 정의 기록 간격은 원하는 기록 일 수 (4시간 ~ 365일) 또는 원하는 시간 간격 (2초에서 24시간마다) 을 기반으로 설정할 수 있습니다. 데이터가 손상되지 않도록 메모리가 가득 차면 온도계/습도계는 데이터 기록을 중지합니다 (데이터를 덮어쓰지 않음).
- 1.0% 또는 1.0 °C 단위로 사용자가 선택할 수 있는 습도/온도 매개변수 (높은 값 또는 낮은 값)
- 누적 알람 기간 표시
- 현재 RH 및 온도, 최소/최대 온도, 누적 실행 시간
: NIST에 대한 추적성을 나타내는 A2LA에서 인증된 ISO/IEC 17025 교정 연구소.
: 스타터 키트에는 Traceable® 로거 trac 로거, 데이터 캡처 케이블, MaxiThermal 소프트웨어 패키지, 배터리 및 Traceable® 교정 인증서가 포함됩니다.
- Catalog No:
- 620-2325
- 620-2326
- Model:
- Logger trac
- Logger trac
- Battery life:
- 2 years
- 2 years
- Weight:
- 70 g
- 70 g
- W×D×H:
- 89×51×28 mm
- 89×51×28 mm
- Data memory - No. of readings:
- 30000
- 30000
Frequently Bought Together