Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, 냉장고 및 냉동고용 온도계
공급사:   VWR Collection
VWR® Traceable®, 냉장고 및 냉동고용 온도계
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® Traceable®, 냉장고 및 냉동고용 온도계
VWR® Traceable®, 냉장고 및 냉동고용 온도계
7 Options Available Below
Product Details & Documents
이 디지털 온도계는 냉장고, 냉동고, 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터의 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 보틀 프로브는 백신 또는 기타 중요 시료의 보관 조건을 모니터링 하는 데 사용됩니다.
  • 고정 1분 로깅 간격
  • 최대 10개의 고유한 알람 이벤트 저장
  • 100만개 이상의 관측치 저장 가능
  • 장치의 로데이터는 덮어쓰거나 수정 불가능
  • 상태: 배터리 부족, 메모리 부족, USB 데이터 전송 및 활성 알람 상태
3 m 케이블이 있는 무독성 글리콜/총알 센서/스테인리스 스틸 프로브의 보틀 프로브.
 : NIST로 추적 가능합니다. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수하는 교정. 현재 CDC 요구사항과 백신 보관 및 모니터링에 대한 추가 권장 사항을 충족합니다. 21 CFR 11 준수가 요구되는 환경에서 사용할 수 있습니다.
 : 배터리, 범용 어댑터, 스탠드, VELCRO®, 마그네틱 스트립, 벽걸이, Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    해상도
    Probe
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • –50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 bottle
    70×19×108 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    2 bottles
    70×19×108 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 bullet sensor
    70×19×108 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    2 bullet sensors
    70×19×108 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 bottle/1 bullet sensor
    70×19×108 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 stainless steel
    70×19×108 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    2 stainless steel
    70×19×108 mm
    140 g