VWR®, 클린룸 작업복
These sterile, single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
- Hood and two-way closure
- Elasticated wrist, ankles and back for tighter fit and easier donning
- Thumb loops (latex-free)
- Bound seams
- Without boots
- Folded with snap release to arms and legs to aid aseptic donning
ISO Class 5 + 6 클린룸 시설에서 사용하기 적합합니다.
무게: 60 g
Level I acc. IEST-RP-CC003.3
: Type 5/6; Cat. III; EN 1149-5.
: 개별 실험복은 개봉이 용이한 비닐백으로 이중포장. 라이너당 20벌의 작업복.
These sterile, single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
- Hood and two-way closure
- Elasticated wrist, ankles and back for tighter fit and easier donning
- Thumb loops (latex-free)
- Bound seams
- Without boots
- Folded with snap release to arms and legs to aid aseptic donning
ISO Class 5 + 6 클린룸 시설에서 사용하기 적합합니다.
무게: 60 g
Level I acc. IEST-RP-CC003.3
: Type 5/6; Cat. III; EN 1149-5.
: 개별 실험복은 개봉이 용이한 비닐백으로 이중포장. 라이너당 20벌의 작업복.
- Catalog No:
- 113-7881
- VWRA114-9324
- 113-7882
- VWRA114-9325
- 113-7883
- VWRA114-9326
- 113-7884
- VWRA114-9327
- 113-7885
- VWRA114-9328
- 113-7886
- VWRA114-9329
- VWRA114-9330
- Model:
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- 와 함께후드
- Cleanroom class:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- Garment application:
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Weight:
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
- 60 g
Product Family Options
- Colour의류 사이즈Sterile
Specifications
Cat. No.113-7881Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.VWRA114-9324Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.113-7882Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.VWRA114-9325Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.113-7883Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.VWRA114-9326Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.113-7884Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.VWRA114-9327Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.113-7885Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.VWRA114-9328Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.113-7886Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.VWRA114-9329Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 gSpecifications
Cat. No.VWRA114-9330Model와 함께후드Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationCleanroom|LaboratoryWeight60 g