Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼 용액, colour coded, BAKER ANALYZED®, JT Baker
 :   Avantor
버퍼 용액, colour coded, BAKER ANALYZED®, JT Baker
 :  Avantor
버퍼 용액, colour coded,  BAKER ANALYZED®, JT Baker
버퍼 용액, colour coded, BAKER ANALYZED®, JT Baker
많은 BAKER ANALYZED™ 시약의 품질은 미국 화학 학회 (ACS)에서 정한 요구 사항을 충족하거나 초과합니다.
  • 색상으로 구분
  • 수소 칼륨 프탈레이트 기반 pH 4 버퍼 (빨간색)
  • 인산염 기반 pH 7 버퍼 (노란색)
  • 붕산염 기반 pH 10 버퍼 (파란색)
바로 사용 가능한 pH 버퍼는 엄격한 사양에 따라 대량으로 제조되어 품질 관리 절차를 활용하여 로트간 변동성을 줄입니다. 용액 준비 및 표준화에 소요되는 시간과 비용을 없애고 품질 관리와 같은 분야에서 대용량 분석 작업을 간소화할 수 있습니다.
용액은 투명 및 색상으로 구분된 종류로 제공됩니다.
미국 표준 기술 연구소(NIST)에서 제공한 표준 물질에 대한 기기 추적성을 나타내는 인증서가 제공됩니다.
 : NIST 표준 참조 버퍼와 비교한 각 로트.
Product Family Options
  • pH value
    pH accuracy
    pH buffer type
    Colour
    Reference temperature
    포장 유형
    Pk Info
    Pk
  • 4,00
    ±0,02
    Phthalate
    Red
    20 °C
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • 4,00
    ±0,02
    Phthalate
    Red
    20 °C
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • 4,00
    ±0,02
    Phthalate
    Red
    20 °C
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L
  • 4
    ±0,04
    Phthalate
    Red
    25 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - ₩108,844
    ₩108,844
    1 * 500 mL
       ₩108,844
  • 4
    ±0,04
    Phthalate
    Red
    25 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - ₩95,756
    ₩95,756
    1 * 1 L
       ₩95,756
  • 7,00
    ±0,02
    Phosphate
    Green
    20 °C
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • 4
    ±0,04
    Phthalate
    Red
    25 °C
    Cubetainer®
    4 L
    1 * 4 L
    1 * 4 L - ₩274,884
    ₩274,884
    1 * 4 L
       ₩274,884
  • 7,00
    ±0,02
    Phosphate
    Green
    20 °C
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • 4
    ±0,04
    Phthalate
    Red
    25 °C
    1× 20 L
    20 L
    1 * 20 L
    1 * 20 L - ₩599,780
    ₩599,780
    1 * 20 L
       ₩599,780
  • 7,00
    ±0,02
    Phosphate
    Green
    20 °C
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L
  • 7
    ±0,04
    Phosphate
    Yellow
    25 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - ₩87,344
    ₩87,344
    1 * 500 mL
       ₩87,344
  • 7
    ±0,04
    Phosphate
    Yellow
    25 °C
    Cubetainer®
    4 L
    1 * 4 L
    1 * 4 L - ₩265,012
    ₩265,012
    1 * 4 L
       ₩265,012
  • 10
    ±0,01
    Borate
    Blue
    25 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - ₩107,676
    ₩107,676
    1 * 500 mL
       ₩107,676
  • 10
    ±0,01
    Borate
    Blue
    25 °C
    Cubetainer®
    4 L
    1 * 4 L
    1 * 4 L - ₩225,808
    ₩225,808
    1 * 4 L
       ₩225,808
  • 10
    ±0,01
    Borate
    Blue
    25 °C
    20 L
    1 * 20 L
    1 * 20 L - ₩555,144
    ₩555,144
    1 * 20 L
       ₩555,144
  • 10,00
    ±0,05
    Borate
    Blue
    25 °C
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • 10,00
    ±0,05
    Borate
    Blue
    25 °C
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • 10,00
    ±0,05
    Borate
    Blue
    25 °C
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L